Titanium diboride ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44558.09
44558.18
44558.09EA
46.6
EUR
44558.09
44558.18
Titanium diboride ≥99.5% (baseado nos metais)
Titanium diboride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12045-63-5
Molecular Formula: B2Ti
Formula Weight: 69.50
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.38
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: 3225°
MDL No.: MFCD00049595
Fórmula:
B₂Ti Ponto de Fusão: 3225 °C Densidade: 4,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049595 Número CAS: 12045-63-5 EINECS: 234-961-4 |