Print…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Thiodiphenol
L04308.22 L04308.36
L04308.22EA 55.8 EUR
L04308.22 L04308.36
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 2664-63-3 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 2050739 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002349
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Ponto de Fusão: 151…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002349
Número CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II