Print…
Chloromethyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C54007-100G C54007-25G C54007-5G
SIALC54007-100GEA 712 EUR
SIALC54007-100G SIALC54007-25G SIALC54007-5G
Chloromethyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Chloromethyl methyl sulphide
Fórmula: C₂H₅ClS
Número MDL : MFCD00000923
Número CAS: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4