Print…
Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
51110.09 51110.18
51110.09EA 46.7 EUR
51110.09 51110.18
Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Potassium heptafluoroniobate
Purity: 99.5% CAS No.: 16924-03-1 Molecular Formula: K2NbF7 Formula Weight: 304.10 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00042368
Fórmula: F₇K₂Nb
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042368
Número CAS: 16924-03-1
EINECS: 240-987-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III