Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 96%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
L00550.03
L00550.06
L00550.03EA
44.1
EUR
L00550.03
L00550.06
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 96%, hastes
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride)
Purity: 96%
CAS No.: 20082-71-7
Molecular Formula: C8H6ClF5Si
Formula Weight: 260.66
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 78-81°/10mm
Beilstein Reference: 2858407
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000500
Fórmula:
C₈H₆ClF₅Si Ponto de ebulição: 78…81 °C (10 mmHg) Densidade: 1,381 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000500 Número CAS: 20082-71-7 EINECS: 243-506-9 UN: 2987 ADR: 8,II |