Print…
Sodium hippurate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H9380-25G H9380-100G H9380-1KG
SIALH9380-25GEA 137 EUR
SIALH9380-25G SIALH9380-100G SIALH9380-1KG
Sodium hippurate hydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium hippurate hydrate
Fórmula: C₉H₈NNaO₃·H₂O
Número CAS: 532-94-5
EINECS: 208-548-4