Print…
Silver p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
176427-10G 176427-25G
SIAL176427-10GEA 181 EUR
SIAL176427-10G SIAL176427-25G
Silver p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver p-toluenesulphonate
Fórmula: C₇H₇AgO₃S
Número MDL : MFCD00007511
Número CAS: 16836-95-6
EINECS: 240-859-0