Print…
Silver p-toluenesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L00307.06 L00307.14
L00307.06EA 51 EUR
L00307.06 L00307.14
Silver p-toluenesulphonate ≥98%
Silver p-toluenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 16836-95-6 Molecular Formula: C7H7AgO3S Formula Weight: 279.07 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007511
Fórmula: C₇H₇AgO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007511
Número CAS: 16836-95-6
EINECS: 240-859-0
ADR: 9,III