4-Hydroxy-2(5H)-furanone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
A14079.06
A14079.14
A14079.06EA
374
EUR
A14079.06
A14079.14
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 96%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Purity: 96%
CAS No.: 541-57-1
Molecular Formula: C4H4O3
Formula Weight: 100.07
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 108442
Fórmula:
C₄H₄O₃ Ponto de Fusão: ∼ 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11227258 Número CAS: 541-57-1 EINECS: 208-785-3 |