Print…
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 51.6 EUR
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Fórmula: C₄H₄O₃
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052187
Número CAS: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %