Print…
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
276680050 276680250
ACRO276680050EA 44.8 EUR
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanone
Fórmula: C₅H₆O₃
Ponto de ebulição: 130…131 °C (18mbar)
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071565
Número CAS: 69556-70-3
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %