Print…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
166490100 166490500
ACRO166490100EA 104 EUR
ACRO166490100 ACRO166490500
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012945
Número CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %