1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22440.06
B22440.14
B22440.22
B22440.06EA
117
EUR
B22440.06
B22440.14
B22440.22
1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥97%
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 618-40-6
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 54-55°/0.3mm
MDL No.: MFCD00007627
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 54…55 °C (0,3 mmHg) Densidade: 1,038 Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007627 Número CAS: 618-40-6 EINECS: 210-547-9 |