Print…

trans-Aconitic acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

122750-100G 122750-25G
SIAL122750-100GEA 268 EUR
SIAL122750-100G SIAL122750-25G
trans-Aconitic acid, Sigma-Aldrich®
trans-Aconitic acid
Fórmula: C₆H₆O₆
Número MDL : MFCD00002721
Número CAS: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR