Print…
cis-Aconitic acid tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16010.14 A16010.03 A16010.06
A16010.14EA 695 EUR
A16010.14 A16010.03 A16010.06
cis-Aconitic acid tech. 90%, Grau técnico
cis-Aconitic acid
Purity: 90% CAS No.: 585-84-2 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD00063184
Fórmula: C₆H₆O₆
Ponto de Fusão: 115…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063184
Número CAS: 585-84-2
EINECS: 209-561-1