Print…
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156201000 156200250
ACRO156201000EA 177 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fumaric acid monoethyl ester
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 147 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 64…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002699
Número CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %