Print…
Dibenzyl azodicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
166804-25G 166804-5G
SIAL166804-25GEA 610 EUR
SIAL166804-25G SIAL166804-5G
Dibenzyl azodicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl azodicarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Número MDL : MFCD00016737
Número CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0