Print…
Dibenzyl azodicarboxylate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
270270250 270270050
ACRO270270250EA 177 EUR
ACRO270270250 ACRO270270050
Dibenzyl azodicarboxylate 94%
Dibenzyl azodicarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 44…52 °C
Ponto de Inflamação: >230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016737
Número CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 52 °C
Loss on drying ≤0.75 %
UV spectrophotometry ≥92 %
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm