Print…
Sodium hippurate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11723.18 A11723.30
A11723.18EA 67.1 EUR
A11723.18 A11723.30
Sodium hippurate 96%
Sodium hippurate
Purity: 96% CAS No.: 532-94-5 Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2Na Formula Weight: 201.16 MDL No.: MFCD00002693
Fórmula: C₉H₈NNaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002693
Número CAS: 532-94-5
EINECS: 208-548-4