Print…
Dipentaerythritol 85+%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
117120250 117125000
ACRO117120250EA 32.3 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
Dipentaerythritol 85+%, Grau técnico
Dipentaerythritol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₇
Peso Molecular: 254.28 g/mol
Ponto de Fusão: 215…225 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004691
Número CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g