Print…
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
225630-100ML 225630-10ML
SIAL225630-100MLEA 290 EUR
SIAL225630-100ML SIAL225630-10ML
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-aminoethyl)amine
Fórmula: C₆H₁₈N₄
Número MDL : MFCD00008177
Número CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4