Print…
Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 35 EUR
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Tris(2-aminoethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177
Fórmula: C₆H₁₈N₄
Peso Molecular: 146.24 g/mol
Ponto de ebulição: 102 °C (0.05 mmHg)
Densidade: 0.978
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008177
Número CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8 II