Print…
Nitrilotriacetic acid disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nitrilotriacetic acid, disodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N0128-100G N0128-50G
SIALN0128-100GEA 210 EUR
SIALN0128-100G SIALN0128-50G
Nitrilotriacetic acid disodium salt, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Fórmula: C₆H₇NNa₂O₆
Peso Molecular: 235.1 g/mol
Número MDL : MFCD00064230
Número CAS: 15467-20-6
EINECS: 239-484-5