Diisopropyl azodicarboxylate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10386.14
L10386.22
L10386.14EA
54.1
EUR
L10386.14
L10386.22
Diisopropyl azodicarboxylate ≥94%
Diisopropyl azodicarboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 2446-83-5
Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pungent
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 74-75°/0.3mm
Beilstein Reference: 1912326
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008875
Fórmula:
C₈H₁₄N₂O₄ Ponto de ebulição: 74…75 °C (0,3 mmHg) Ponto de Fusão: 3…5 °C Densidade: 1,027 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) |
Número MDL :
MFCD00008875 Número CAS: 2446-83-5 EINECS: 219-502-8 ADR: 9,III |