Print…
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 88.5 EUR
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Diisopropyl azodicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₄
Ponto de ebulição: 75 °C (,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 3…5 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008875
Número CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %