Print…
Di-tert-butyl azodicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
135992-25G 135992-5G
SIAL135992-25GEA 322 EUR
SIAL135992-25G SIAL135992-5G
Di-tert-butyl azodicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso Molecular: 230.26 g/mol
Número MDL : MFCD00015001
Número CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9