Print…
Di-tert-butyl azodicarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
L00294.06 L00294.14
L00294.06EA 67.7 EUR
L00294.06 L00294.14
Di-tert-butyl azodicarboxylate ≥98%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 870-50-8 Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3 Formula Weight: 230.27 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 1911434
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso Molecular: 230.26 g/mol
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015001
Número CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9