Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
366920050
366920250
366921000
ACRO366920050EA
57.6
EUR
ACRO366920050
ACRO366920250
ACRO366921000
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Ponto de Fusão: 90…92 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00015001 Número CAS: 870-50-8 EINECS: 212-796-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 93 °C |
GC | ≥96.0 % |