Print…
Sarcosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
L08572.09 L08572.18
L08572.09EA 39.5 EUR
L08572.09 L08572.18
Sarcosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Sarcosine methyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 13515-93-0 Molecular Formula: CH3NHCH2CO2CH3.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: ca 105° dec. Beilstein Reference: 3677128
Fórmula: C₄H₉NO₂·HCl
Peso Molecular: 139.58 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 105 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038876
Número CAS: 13515-93-0
EINECS: 236-853-2