Print…
Potassium methyl malonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 40.8 EUR
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Potassium methyl malonate 98%
Potassium methyl malonate
Fórmula: C₄H₅KO₄
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Ponto de Fusão: >200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014021
Número CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %