Print…
Potassium ethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
360899-100G 360899-25G
SIAL360899-100GEA 272 EUR
SIAL360899-100G SIAL360899-25G
Potassium ethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Potassium ethyl malonate
Fórmula: C₅H₇KO₄
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Número MDL : MFCD00035603
Número CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7