Print…
Potassium ethyl malonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 57.5 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Potassium ethyl malonate ≥98%
Potassium ethyl malonate
Fórmula: C₅H₇KO₄
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035603
Número CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7