Print…
Potassium ethyl malonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
248080250 248081000 248085000
ACRO248080250EA 45.7 EUR
ACRO248080250 ACRO248081000 ACRO248085000
Potassium ethyl malonate 98%
Potassium ethyl malonate
Fórmula: C₅H₇KO₄
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035603
Número CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Encomendar
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %