Print…
Nonadecanoic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N5377-1G N5377-10G N5377-5G
SIALN5377-1GEA 143 EUR
SIALN5377-1G SIALN5377-10G SIALN5377-5G
Nonadecanoic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Nonadecanoic acid methyl ester
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Peso Molecular: 312.54 g/mol
Número MDL : MFCD00009011
Número CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9