Print…
Nonadecanoic acid methyl ester, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
74208-1G 74208-5G
74208-1GEA 100 EUR
74208-1G 74208-5G
Nonadecanoic acid methyl ester, Supelco®
Nonadecanoic acid methyl ester
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Número MDL : MFCD00009011
Número CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd3fe6c8ec159c2920d00adf28974c5c62dd03f&vid=a031dd9640f2db91d675d7c4ffdc386e4c1246fd&prid=web&clid=SAPDAM