2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
H50229.03EA
239
EUR
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 2675-89-0
Molecular Formula: C4H8ClNO
Formula Weight: 121.57
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 98-100°/11mm
MDL No.: MFCD00039360
Fórmula:
C₄H₈ClNO Ponto de ebulição: 98…100 °C (11 mmHg) Densidade: 1,182 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039360 Número CAS: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |