Print…
2-Chloromalondialdehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloromalonaldehyde
330120010 330120100 330120500
ACRO330120010EA 41.8 EUR
ACRO330120010 ACRO330120100 ACRO330120500
2-Chloromalondialdehyde 95%
2-Chloromalondialdehyde
Fórmula: C₃H₃ClO₂
Peso Molecular: 106.51 g/mol
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01320489
Número CAS: 36437-19-1
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥94 %