Print…
Ciclopentil metil-eter estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
8.43949.0250EA 46.6 EUR
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
Ciclopentil metil-eter estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C (rec. fechado)
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)