Print…
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Rhodium sodium chloride dodecahydrate
11809.03 11809.06
11809.03EA 517 EUR
11809.03 11809.06
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate
CAS No.: 14972-70-4 Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O Formula Weight: 600.77 (384.59anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 900° dec. MDL No.: MFCD00003509
Fórmula: Cl₆Na₃Rh·12H₂O
Peso Molecular: 600.77 g/mol
Ponto de Fusão: 900 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003509
Número CAS: 14972-70-4
EINECS: 239-047-9