Print…
Hexafluoroacetone trihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
139238-25G 139238-5G
SIAL139238-25GEA 129 EUR
SIAL139238-25G SIAL139238-5G
Hexafluoroacetone trihydrate, Sigma-Aldrich®
Hexafluoroacetone trihydrate
Fórmula: C₃F₆O·3H₂O
Número MDL : MFCD00149061
Número CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II