Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10777.06
L10777.14
L10777.22
L10777.06EA
46.5
EUR
L10777.06
L10777.14
L10777.22
Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Hexafluoroacetone trihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 34202-69-2
Molecular Formula: C3F6O.3H2O
Formula Weight: 220.07 (166.02anhy)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 607236
UN No.: 2552
MDL No.: MFCD00149061
Fórmula:
C₃F₆O·3H₂O Ponto de ebulição: 105…106 °C Ponto de Fusão: 18…21 °C Densidade: 1,579 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149061 Número CAS: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 UN: 2552 ADR: 6.1,II |