Print…
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
72565-1KG 72565-250G
SIAL72565-1KGEA 129 EUR
SIAL72565-1KG SIAL72565-250G
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Fórmula: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Número MDL : MFCD00150789
Número CAS: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6