Print…
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18348.22 A18348.36
A18348.22EA 33.4 EUR
A18348.22 A18348.36
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Purity: 98+% CAS No.: 18662-53-8 Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O Formula Weight: 275.12 (257.10anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3774022 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00150789
Fórmula: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150789
Número CAS: 18662-53-8
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 14,6579