Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
147840250
147845000
147840025
ACRO147840250EA
28.3
EUR
ACRO147840250
ACRO147845000
ACRO147840025
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Fórmula:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O Ponto de Fusão: >320 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150789 Número CAS: 18662-53-8 EINECS: 225-768-6 |
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |