Print…
N-Acetyl-L-glutamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
855642-100G 855642-25G
SIAL855642-100GEA 133 EUR
SIAL855642-100G SIAL855642-25G
N-Acetyl-L-glutamic acid, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-glutamic acid
Fórmula: C₇H₁₁NO₅
Número MDL : MFCD00002802
Número CAS: 1188-37-0
EINECS: 214-708-4