Print…
Triethylenetetramine 60%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 25.2 EUR
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylenetetramine 60%
Triethylenetetramine
Fórmula: C₆H₁₈N₄
Peso Molecular: 146.24 g/mol
Ponto de ebulição: 280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008169
Número CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA