Print…
Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
20835-10G-F 20835-50G-F
SIAL20835-10G-FEA 109 EUR
SIAL20835-10G-F SIAL20835-50G-F
Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico), Sigma-Aldrich®
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Fórmula: (CH₃)₂As(O)OH
Peso Molecular: 138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002095
Número CAS: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1 II