Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
A12075.09
A12075.88
A12075.09EA
193
EUR
A12075.09
A12075.88
Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico) ≥98%
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Purity: 98%
CAS No.: 75-60-5
Molecular Formula: (CH3)2AsO2H
Formula Weight: 138.00
Melting Point: 200°
Beilstein Reference: 1736965
Merck Reference: 14,1604
UN No.: 1572
MDL No.: MFCD00002095
Fórmula:
(CH₃)₂As(O)OH Peso Molecular: 138 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002095 Número CAS: 75-60-5 EINECS: 200-883-4 UN: 1572 ADR: 6.1 II |