Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
318150100
318150050
318150500
318152500
ACRO318150100EA
49.9
EUR
ACRO318150100
ACRO318150050
ACRO318150500
ACRO318152500
Ácido cacodílico (ácido dimetilarsínico) 98%
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Fórmula:
(CH₃)₂As(O)OH Ponto de Fusão: 195…198 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002095 Número CAS: 75-60-5 EINECS: 200-883-4 UN: 1572 ADR: 6.1,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 198 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |