Print…
Arecolinium bromide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Arecoline hydrobromide
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 116 EUR
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Arecolinium bromide 98+%
Arecolinium bromide
Fórmula: C₈H₁₄BrNO₂
Peso Molecular: 236.11 g/mol
Ponto de Fusão: 171…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039041
Número CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %